Beskrivning
- Aluminiumfläns med slangmunstycke
- KD FN 25mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | För 15 mm slang ID |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | KF DN 25 mm |
| Typ | Liten fläns |