Läs mer
Tocris Bioscience™ KG 5
PDGFRβ, B-Raf, c-Raf, FLT3 and KIT inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5260/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
KG 5 is a PDGFRβ and B-Raf allosteric inhibitor. Also inhibits c-Raf, FLT3 and KIT. Disrupts blood vessel formation in zebrafish embryos and inhibits angiogenesis in a mouse angiogenesis model. Inhibits growth of renal and pancreatic tumors in mice. Also arrests cells in prometaphase. Orally available.Specifica
| 2-(Methylthio)-6-[4-[5-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-1H-1,2,4-triazol-3-yl]phenoxy]-4-pyrimidinamine | |
| 877874-85-6 | |
| 50 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?