Läs mer
KG-501, MedChemExpress
Produktkod. 16483818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16483818 10 mg 10mg
16466547 5 mg -
16460197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103299
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KG-501
CAS 18228-17-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13ClNO5P
Kvantitet 10 mg
Synonym Naphthol AS-E phosphate
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(OP(O)(O)=O)C=C2C=CC=CC2=C1)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 377.72
Formel vikt 377.72
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation