Läs mer
MedChemExpress KGF/FGF-7 Protein, Human (153a.a)
Kvantitet:
10 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Kvantitet | 10 μg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Molekylvikt (g/mol) | Approximately 19.0 kDa |
| Synonym | rHuKGF-1/FGF-7∣ Keratinocyte Growth Factor∣ Fibroblast Growth Factor-7∣ HBGF-7 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.