Läs mer
Lonza™ KGM™ Guld Keratinocyt tillväxtmedium BulletKit™
:
500 mL flaska, 0,5 mL till 2,0 mL injektionsflaskor
Beskrivning
- Designad för att stödja både klonal tillväxt och keratinocytproliferation med hög densitet.
- Stöder överlägsen tillväxt och morfologi av keratinocyter.
- Kvalitetskontroll som kräver att keratinocyter klarar strikta morfologiska kriterier som specificerar minimal förekomst av förstorade och vakuolerade celler, vilket möjliggör Lonza keratinocyter som ska användas av forskaren till≥ 15 befolkningsfördubblingar.
- 1 x KBM™Gold™ Basalmedium (00192151), 500 ml
- 1 x KGM ™Gold ™SingleQuots ™tilläggspaket (00192152) som innehåller:
1 x Natural Cap-flaska med hydrokortison, 0,50 ml
1 x Natural Cap-flaska med transferrin, 0,50 ml
1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med epinefrin, 0,25 ml
1 x röd kapsylflaska med GA-1000, 0,50 ml
1 x orange kapsylflaska med BPE, 2,00 mL
1 x grön kapsylflaska med hEGF, 0,50 mL
1 x Syrenkapsylflaska med insulin, 0,50 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Keratinocytceller |
| Formatera | 500 mL flaska, 0,5 mL till 2,0 mL injektionsflaskor |
| Innehåll och lagring | KBM Guld basal medium, KGM Guld SingleQuots Tilläggspaket |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- KGM Gold SingleQuots
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Gentamicinsulfate