Läs mer
Lonza™ KGM™ Guld Keratinocyt tillväxtmedium SingleQuots™ Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Produktkod. 11615090
Change view
Kvantitet:
0,5 till 2,0 ml viaLs
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11615090 0,5 till 2,0 ml viaLs Varje
1 options
Produktkod. 11615090 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 192152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3700.00 SEK
    2679.27 SEK / Paket med 1
    Save 1020.73 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Säljes separat tillskott och tillväxtfaktorset för hög- och lågdensitet NHEK-Normal Human Epidermal Keratinocyte-kulturer.
  • Supplement och tillväxtfaktorset säljs separat från basalmedia.
  • Kan användas med 1 flaska 192060 (basal media).
  • Designad för att stödja både klonal tillväxt och keratinocytproliferation med hög densitet.
  • Stöder överlägsen tillväxt och morfologi av keratinocyter.
  • 1 x KBM™Gold™ Basalmedium (00192151), 500 ml
  • 1 x KGM ™Gold ™SingleQuots ™tilläggspaket (00192152) som innehåller:
    1 x Natural Cap-flaska med hydrokortison, 0,50 ml
    1 x Natural Cap-flaska med transferrin, 0,50 ml
    1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med epinefrin, 0,25 ml
    1 x röd kapsylflaska med GA-1000, 0,50 ml
    1 x orange kapsylflaska med BPE, 2,00 mL
    1 x grön kapsylflaska med hEGF, 0,50 mL
    1 x Syrenkapsylflaska med insulin, 0,50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Hög och låg densitet NHEK-normala humana epidermala keratinocytkulturer
Kvantitet 0,5 till 2,0 ml viaLs