Läs mer
Lonza™ KGM™ Keratinocyttillväxtmedium SingleQuots™ Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Produktkod. 11675490
Change view
Celltyp:
Keratinocytceller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Celltyp Förpackningsstorlek
11675490 Keratinocytceller Varje
1 options
Produktkod. 11675490 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC4131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 SEK
    2344.37 SEK / Paket med 1
    Save 470.63 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kosttillskott och tillväxtfaktorer för användning med keratinocytbasalt medium.
  • Säljes separat SingleQuot™ kit för att komplettera basalt medium.
  • En del av det fulla KGM™ Keratinocytcelltillväxtmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3111), som består av basalmedium och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Inkluderar följande:
    • BPE Low Protein - ospecifik
    • HEGF
    • Rekombinant humaninsulin 0,5 %
    • Hydrokortisonlösning
    • GA-1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Keratinocytceller
Produkttyp Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Innehåll och lagring BPE lågprotein - ospecifik, HEGF, rekombinant humaninsulin 0,5 %, hydrokortisonlösning, GA-1000