missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ KH-4-43
Beskrivning
KH-4-43 is a selective CUL4 inhibitor (Kd = 83 nM). KH-4-43 inhibits the ubiquitination of CK1α by CRL4CRBN in vitro. Treatment of cells with KH-4-43 causes accumulation of the E3 CRL4 substrate CDT1. KH-4-43 suppresses the growth of human tumor xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7,8-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 2813310-07-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
| Molekylformel | C19H10ClF3N2O4 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?