Läs mer
KH-CB19, MedChemExpress
Produktkod. 16438097
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16438097 5 mg -
16431309 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438097 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12828
MedChemExpress KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).
KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KH-CB19
CAS 1354037-26-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13Cl2N3O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (147.85 mM)
LEDER CCOC(C1=C(C2=C(C(Cl)=C(C=C2)Cl)N1C)/C(C#N)=C\N)=O.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 338.19
Formel vikt 338.19
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease