Läs mer
Khellin, MP Biomedicals
Produktkod. 11400936 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400936 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11400936 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520209210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1881.18 SEK / 10g
    Save 93.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Khellin
CAS 82-02-0
Molekylformel C14H12O5
Kvantitet 10 g
Synonym khellin, visammin, amicardine, methafrone, coronin, amikellin, ammipuran, ammivisnagen, benecardin, corafurone
InChI-nyckel HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)C2=C(C3=C(C(=C2O1)OC)OC=C3)OC
IUPAC-namn 4,9-dimetoxi-7-metylfuro[3,2-g]kromen-5-on
Molekylvikt (g/mol) 260.245
PubChem CID 3828
ChEBI CHEBI:6133
Formel vikt 260.24