Läs mer
Khellin, TRC
Produktkod. 30179033
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30179033 1 g
1 options
Produktkod. 30179033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK4320001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Khellin (Visammin)
CAS 82-02-0
Molekylformel C14 H12 O5
Kvantitet 1 g
Synonym 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 4,9-dimethoxy-7-methyl-, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxo-1,8-dioxabenz[f]indene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g]-1,2-chromene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g][1]benzopyran, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furano-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furo-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-6,7-furanochromone, Amicardien, Amicardine, Amikellin, Ammipuran, Ammispasmin, Ammivin, Ammivisnagen, Benecardin, Benekardin, Cardio-khellin, Corafurone, Coronin, Eskel, Gynokhellan, Gynokhellin, Hkelfren, Kalangin, Kelamin, Kelicor, Kelicorin, Kellosal, Keloid, Khelfren, Khelisem, Khellin, Khelline I, Khelloyd, Lynamine, Medekellin, Methafrone, NSC 25509, NSC 37744, NSC 8519, Norkel, Simeskellina, Vasokellina, Visammin, Viscardan, Visnagalin, Visnagen
InChI formel InChI=1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1c2OC(=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13)C
IUPAC-namn 4,9-dimetoxi-7-metylfuro[3,2-g]kromen-5-one
Molekylvikt (g/mol) 260.24
Formel vikt 260.0685