Läs mer
KHK-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
KHK-IN-1 hydrochloride is a potent ketohexokinase (KHK) inhibitor with IC50 of 12 nM, interacts with Asp-27B in the ATP-binding region of KHK.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KHK-IN-1 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1303470-48-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27ClN8S |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (54.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (31.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | [H]Cl.CSC(C=CC=C1)=C1NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=C2N=CN=C4NCC5CC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.01 |
| Visa mer |