Läs mer
KHS101 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
KHS101 hydrochloride could selectively induce a neuronal differentiation phenotype and interacts with transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 (TACC3).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KHS101 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1784282-12-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22ClN5S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 160 mg/mL (425.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (26.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | [H]Cl.CC(CNC1=NC(NCC2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2)=NC=C1)C |
| Visa mer |