missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ki 16425

Beskrivning
Ki 16425 is an antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1 and LPA3 (Ki values are 0.25 and 0.36 μM respectively, in a GTPγS binding assay). Blocks LPA-induced dephosphorylation of Yes-associated protein (YAP) and WW domain-containing transcription regulator protein 1 (TAZ), inhibiting the Hippo signaling pathway, in HEK293A cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[[[4-[4-[[[1-(2-Chlorophenyl)ethoxy]carbonyl]amino]-3-methyl-5-isoxazolyl]phenyl]methyl]thio]propanoic acid |
| CAS | 355025-24-0 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C23H23ClN2O5S |
| Formel vikt | Observed MW: 474.96 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?