missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Ki-67 Monoclonal Antibody (20Raj1), APC-eFluor™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ 47-5699-42

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 16606374

  • 4935.00 SEK / 100 tester

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Ki-67 is a nuclear protein that is expressed during various stages in the cell cycle, particularly during late G1, S, G2, and M phases. The protein has a forkhead associated domain (FHA) through which it associates with euchromatin at the perichromosomal layer, the centromeric heterochromatin, and the nucleolus. Ki-67 is shown to have a cell cycle dependent topographical distribution with perinucleolar expression at G1, expression in the nuclear matrix at G2, and expression on the chromosomes during M phase. Ki-67 is commonly used as a proliferation marker because it is not detected in G0 cells, but increases steadily from G1 through mitosis. Ki-67 antibodies are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms. In neoplastic tissues, the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine-labelling index. The correlation between low Ki-67 index and histologically low-grade tumors is strong. Ki-67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Ki-67
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P46013
Mki67
Affinity chromatography
RUO
100686578, 4288
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
20Raj1
APC-eFluor 780
Mki67
antigen identified by monoclonal antibody Ki 67; antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 homolog; Antigen KI-67; Antigen KI-67 homolog; antigen KI-67; proliferation marker protein Ki-67; antigen KI-67-like; cb31; D630048A14Rik; I79_022666; Ki67; Ki-67; KIA; LOW QUALITY PROTEIN: proliferation marker protein Ki-67; marker of proliferation Ki-67; MIB-; MIB-1; Mki67; PPP1R105; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; sb:cb31; si:ch211-250b22.7; unnamed protein product; wu:fa11g09; wu:fb57a07; wu:fi14e05
Mouse
100 Tests
Primary
Human, Canine
Antibody
IgG1 κ
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.