missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ki-67 Mouse, BV421, Clone: B56, BD Horizon™

Produktkod. 15894599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15894599 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15894599 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 565929

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Ki-67 Monoclonal antibody specifically detects Ki-67 in Human, Mouse, Rat , Rhesus Ma samples. It is validated for Flow cytometry (Intracellular Staining)) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Ki-67
Användningsområden Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona B56
Konjugera Brilliant Violet 421
Formulering Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias MKI67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; KIA
Värd art Mouse
Immunogen Human Ki-67
Kvantitet 25 Tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human, Mouse, Rat, Rhesus Monkey
Innehåll och lagring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV421 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV421 were removed.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre

For Reseach Use Only.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.