Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
Brand: Epredia™ RM-9106-S
Beskrivning
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifikationer
| Ki-67 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein | |
| IVD | |
| Primary | |
| Concentrated |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SP6 | |
| Rabbit | |
| 1 mL | |
| Cancer and Tumor Biology | |
| Human | |
| IgG |
Säkerhet och hantering
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.