Läs mer
Unity Lab Services™ KI-test för biosäkerhetsskåp (≤ 1,5 m2)
Produktkod. 17879602
Change view
Varaktighet:
1 dag
Produktkod. Varaktighet
17879602 1 dag
1 options
Rekommenderas starkt (och ibland krävs) utöver grundläggande certifiering (del nr BSCCERT)
Produktkod. 17879602 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer BSCKI15S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Rekommenderas starkt (och ibland krävs) utöver grundläggande certifiering (del nr BSCCERT)
Europeiskt KI-test för biosäkerhetsskåp 1,5 mt eller smalare; Utrustning krävs för att godkänna certifieringen före denna tjänst; Krävs för Storbritannien. Detta är tillägg till STARTBSC[PF]
  • Utrustningen måste klara EN12469-certifieringen före detta test
  • Krävs för Storbritannien
  • Detta är tillägg till STARTBSC[PF] för ny utrustning, och ett tillägg till BSCCERT för befintlig utrustning
  • Inkluderar resor och arbete om inte omfattande resor behövs
  • Alla tilläggsarbeten, t.ex. väntetid eller korrigeringsarbeten, kommer att faktureras ytterligare enligt vår nyligen gällande tjänsteprislista
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp
Certifikat och efterlevnad BS EN 12469 (Europa) eller NSF 49 (USA)
Varaktighet 1 dag
Produkttyp Europeiskt KI-test
Produktlinje Thermo Scientific
Serviceerbjudande Prestandatest