missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ki16425, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((4-(4-(1-(2-chlorophenyl)ethoxycarbonylamino)-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)phenyl)methylsulfanyl)propanoic acid |
| CAS | 355025-24-0 |
| Molekylformel | C23 H23 Cl N2 O5 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[[[4-[4-[[[1-(2-Chlorophenyl)ethoxy]carbonyl]amino]-3-methyl-5-isoxazolyl]phenyl]methyl]thio]-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23ClN2O5S/c1-14-21(25-23(29)30-15(2)18-5-3-4-6-19(18)24)22(31-26-14)17-9-7-16(8-10-17)13-32-12-11-20(27)28/h3-10,15H,11-13H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28) |
| LEDER | CC(OC(=O)Nc1c(C)noc1c2ccc(CSCCC(=O)O)cc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | 3-[[4-[4-[1-(2-chlorophenyl)ethoxycarbonylamino]-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl]phenyl]methylsulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.957 |
| Formel vikt | 474.102 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?