Läs mer
Ki67/MKI67 Antibody (MKI67/8315R), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18662100 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18662100 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18662100 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324219MFV500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Ki67/MKI67 Monoclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Ki67/MKI67
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona MKI67/8315R
Konjugera mFluor Violet 500 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Ki67/MKI67 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4288
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ