Läs mer
KI696 isomer, MedChemExpress
Produktkod. 16470729
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470729 1 mg -
16446007 5 mg 5mg
16442706 25 mg -
16423288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16470729 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101140A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KI696 isomer
CAS 1799974-69-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H30N4O6S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 550.63
Formel vikt 550.63
Procent renhet 98.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation