Läs mer
KI696, MedChemExpress
Produktkod. 16474536
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474536 100 mg -
16460729 1 mg 1mg
16436007 5 mg -
16432706 25 mg -
16429826 50 mg -
16413288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16474536 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101140
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction. KI696 is a potent and selective inhibitor of the KEAP1/NRF2 interaction.
KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction. KI696 is a potent and selective inhibitor of the KEAP1/NRF2 interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KI696
CAS 1799974-70-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H30N4O6S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (90.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 550.63
Formel vikt 550.63
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation