missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ki8751, MedChemExpress

Produktkod. 16494938
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494938 10 mg 10mg
16475716 100 mg 100mg
16461187 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494938 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12038

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.

Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ki8751
CAS 228559-41-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H18F3N3O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 92 mg/mL (195.99 mM)
LEDER COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1OC)OC3=CC=C(C(F)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 469.41
Formel vikt 469.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.