Läs mer
Kartell™ Njure maträtt
Kapacitet (metrisk):
850 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 850 ml |
| Material | Polypropen |
| Form | Njure |
| Typ | Medicinsk avfallsinsamlingsskål |
| Kvantitet | 5 |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |