Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Kidney Toxicity Panel 1, 11plex
Produktkod. 17817862
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17817862 96 tester
1 options
Produktkod. 17817862 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX11015855901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
De ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 1 11plex möjliggör nefrotoxicitetsforskning genom att analysera 11 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi.
ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 1 11plex möjliggör forskning om nefrotoxicitet genom att analysera 11 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknik. Samtidig detektion av dessa mål kan hjälpa till att få mer information om njurfunktioner och nefrotoxicitet under läkemedelsutvecklingsstudier.
Panelen tillhandahålls i ett färdigt format med individuella flaskor med fångst- och detektionsreagenser formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Den är inte kombinerbar med simplexer eller andra paneler. Den kompletterar Human ProcartaPlex Kidney Toxicity Panel 2 9plex (Kat. Nr. EPX090-15856-901) som ger 9 ytterligare proteinmål inom samma forskningsområde.
ProcartaPlex Förkonfigurerade paneler testas noggrant för analytkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex paneler förses med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök vår ProcartaPlex sida för immunoassays för mer information och tillgängliga produkter.
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat – validerade som en panel enligt högsta branschstandard, inklusive proteinmålskombinativitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov – mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform – för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använder Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknik för samtidig detektion och kvantifiering av upp till 65 proteinmål i ett enda 25 – 50 μl-prov—från plasma, serum, cellkulturöverlagring och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av xMAP Luminex detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, , FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Likt en smörgås ELISA använder ProcartaPlex analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
Mållista [pärlregion]: kalbindin [37], klusterin (APO-J) [72], GSTA1 (glutation S-transferas A1) [42], IL-18 [66], IP-10 (CXCL10) [22], KIM-1 (TIM-1/HAVCR1) [53], MCP-1 (CCL2) [51], osteoaktivin (GPNMB) [29], RBP4 (retinolbindande protein 4) [33], renin [46]; och VEGF-A [78]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region Calbindin [37], Clusterin (APO-J) [72], GSTA1 (Glutation S-transferas A1) [42], IL-18 [66], IP-10 (CXCL10) [22], KIM-1 (TIM-1/HAVCR1) [53], MCP-1 (CCL2], R42, RBP2) [42] (Retinolbindande protein 4) [33], Renin [46], VEGF-A [78]
Analyskänslighet Se produktdokumentationen
Analysintervall Se produktdokumentationen
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Kompatibilitet med hög genomströmning Nej
Interassay CV Se produktdokumentationen
Intraassay CV Se produktdokumentationen
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Urin, Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Urin, Serum, Plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska Capture Beads (50x)
1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50x)
2 injektionsflaskor Standard Mix 15 (lyofiliserad)
2 injektionsflaskor Standard Mix 16 (lyofiliserad)
Förvara vid 2-8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Toxikologi, Immunologi