Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Kidney Toxicity Panel 2, 9plex
Produktkod. 17806382
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17806382 96 tester
1 options
Produktkod. 17806382 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX09015856901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26930.00 SEK
    19389.60 SEK / Paket med 96
    Save 7540.40 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 2 9plex möjliggör nefrotoxicitetsforskning genom att analysera 9 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 2 9plex möjliggör nefrotoxicitetsforskning genom att analysera 9 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi. Samtidig upptäckt av dessa mål kan hjälpa till att få mer information om njurfunktioner och nefrotoxicitet under läkemedelsutvecklingsstudier.
Mållista [pärlregion]: alfa-1-mikroglobulin [77], beta-2-mikroglobulin (B2M ) [21], cystatin C [34], EGF [56], NGAL [14], osteopontin (OPN) [67], TFF3 (trefoil faktor 3) [30], TIMP-1 [26], uromodulin [39]
Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler. Det kompletterar ProcartaPlex Human Kidney Toxicity Panel 1 11plex (kat. nr. EPX110-15855-901) som tillhandahåller 11 ytterligare proteinmål inom samma forskningsområde.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök vår ProcartaPlex Immunoassays sida för mer information och tillgängliga produkter.
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 65 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region Alfa-1-mikroglobulin [30], Beta-2-mikroglobulin (B2M ) [21], Cystatin C [34], EGF [56], NGAL [14], Osteopontin (OPN) [67], TFF3 (Trefoil Factor 3) [30], TIMP-1 [26], Uromodulin [39]
Analyskänslighet Se produktdokumentationen
Analysintervall Se produktdokumentationen
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Kompatibilitet med hög genomströmning Nej
Interassay CV Se produktdokumentationen
Intraassay CV Se produktdokumentationen
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Urin, Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Urin, Serum, Plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska Capture Beads (50x)
1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50x)
2 injektionsflaskor Standard Mix 17 (lyofiliserad)
2 injektionsflaskor Standard Mix 18 (lyofiliserad)
Förvara vid 2-8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Toxikologi, Immunologi