Läs mer
Kieselgur, ren, tvättad med syra, Fisher Chemical™
Produktkod. 10763991 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastkruka
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763991 1 kg Plastfat 1kg
10385850 500 g Plastkruka 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763991 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0100/60
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Fysisk form Fast
Färg Grå
Kvantitet 1 kg
pH 9 till 10
CAS 61790-53-2
Förpackning Plastfat
Molekylformel O2Si
MDL-nummer 132803
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kieselguhr
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.