Läs mer
Kieselguhr, Pure, White, Fisher Chemical
Produktkod. 10234200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10234200 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10234200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0090/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Fysisk form Powder Solid
Färg White
Kvantitet 1 kg
CAS 61790-53-2
Förpackning Plastic Powder Jar
Molekylformel O2Si
MDL-nummer 132803