Läs mer
Kieselguhr, Purified, Calcined, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Löslighetsinformation | <0.001g/L |
| Förpackning | Plastic Bottle |