Läs mer
Kieselguhr
Produktkod. p-7080505
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
Produktkod. 11403770
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089381.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.08 g/mol
Kiselgur används som ett filtreringshjälpmedel, milt slipmedel i produkter inklusive metallpolish och tandkräm, absorberande för vätskor, mattningsmedel för beläggningar, förstärkande fyllmedel i plast och gummi, antiblock i plastfilmer, poröst stöd för kemiska katalysatorer, kattsand, aktivator i blodkoaguleringsstudier av en dynamit-komponent, en stabiliserande komponent.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61790-53-2
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kieselguhr
Smältpunkt >1300°C (decomposition)
Färg Grädde till vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn dioxosilan
Odör Odorless
Densitet 2.0 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.