Läs mer
Novus Biologicals™ KIF1-binding protein Overexpression Lysate
Produktkod. 18115540 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18115540 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18115540 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP207140
The KIF1-binding protein Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_56449. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens KIF1-binding protein, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gensymbol KIFBP
Proteintillstånd Native
For Research Use Only