Läs mer
Novus Biologicals™ KIF14 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair |
| Mål | KIF14 |
| Synonym | KIAA0042MGC142302, kinesin family member 14, kinesin-like protein KIF14 |
| Gensymbol | KIF14 |