Läs mer
Kif15-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
Kif15-IN-1 is an inhibitor of the mitotic Kinesin family member 15 (Kif15), and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kif15-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 672926-32-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N4O5S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.30 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C(OCC)=O)S3)=O)C2=O |
| Visa mer |