Läs mer
Kif15-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
Kif15-IN-2 is an inhibitor of the mitotic kinesin Kif15, and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kif15-IN-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 672926-33-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20N6O4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (45.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C4=NN=C(C)O4)S3)=O)C2=O |
| Visa mer |