missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KIF25 Antibody (OTI2F4), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30029430 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30029430 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30029430 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271077APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

KIF25 Monoclonal antibody specifically detects KIF25 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen KIF25
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2F4
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias kinesin family member 25
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human KIF25(NP_005346) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3834
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.