Läs mer
Beschreibung
Kif2a Polyclonal specifically detects Kif2a in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kif2a |
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL |
| Formulering | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | HK2, KIF2kinesin-2, kinesin heavy chain member 2, kinesin heavy chain member 2A, Kinesin, heavy chain, 2, Kinesin-2, kinesin-like protein KIF2A, KNS2 |
| Gensymboler | KIF2A |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TAAGDVRPIMHHPPNQIDDLETQWGVGSSPQRDDLKLLCEQNEEEVSPQLFTFHEAVSQMVEMEEQVVEDHRAVFQESIRWLEDEKALLEMTEEVDYDVDSYATQLEAILEQKIDILTELRDKVKSFRAALQEEEQASKQINPKRPRA |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?