Läs mer
KIF2C Antibody (KIF2C/6523), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18605404 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18605404 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18605404 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP321099B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen KIF2C
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona KIF2C/6523
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa500-700) of human KIF2C protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11004
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2c κ
Produktlinje Novus