Läs mer
Kifunensine,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460132 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11460132 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215995201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 SEK
    2360.23 SEK / 1mg
    Save 119.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kifunensine
CAS 109944-15-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Molekylformel C8H12N2O6
Kvantitet 1 mg
Synonym kifunensine, +-kifunensine, kifunensine, kitasatosporia kifunense, 5r,6r,7s,8r,8as-6,7,8-trihydroxy-5-hydroxymethyl hexahydroimidazo 1,2-a pyridine-2,3-dione, kif, 5r,6r,7s,8r,8as-6,7,8-trihydroxy-5-hydroxymethyl-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo 1,2-a pyridine-2,3-dione, 5r,6r,7s,8r,8as-hexahydro-6,7,8-trihydroxy-5-hydroxymethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2,3-dione, imidazo 1,2-a pyridine-2,3-dione, hexahydro-6,7,8-trihydroxy-5-hydroxymethyl-, 5r-5alpha,6beta,7alpha,8alpha,8aalpha, 2wvz, d0ad9y
InChI-nyckel OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C2N1C(=O)C(=O)N2)O)O)O)O
IUPAC-namn (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-trihydroxi-5-(hydroximetyl)-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridin-2,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 232.192
PubChem CID 130611
Formel vikt 232.2
Fysisk form Pulver