Läs mer
Kifunensine, TRC
Produktkod. 30395413
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30395413 1 mg
1 options
Produktkod. 30395413 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK4500001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kifunensine
CAS 109944-15-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H12 N2 O6
Kvantitet 1 mg
Synonym Kifunensine - Bio-X TM
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
LEDER OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C(=O)N12
IUPAC-namn (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-trihydroxy-5-(hydroxymetyl)-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridin-2,3-din-din.
Molekylvikt (g/mol) 232.19
Formel vikt 232.0695