Läs mer
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (G418)
Beschreibung
The KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (G418) are MMLV particles designed to transduce adherent cells. This allows production of PL-tagged, G418-resistant target cells of interest for use in cytotoxicity assays involving detection of cell lysis. This product uses EFC technology. The retroparticle mix can be used to transduce target cells with a PL-tagged housekeeping gene. Target cell death in a cytotoxicity assay will release PL to the media, where EA contained in the detection reagent will produce EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (applikation) | Retroparticles |
| Produkttyp | Retroparticles |
| Kvantitet | 4 injektionsflaskor |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?