Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Produktkod. 10057949
Färg:
Blått
Gult
Klart
Natural
Naturlig
Rött
Yellow
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm enkla kulturrör
20 mm enkla kulturrör
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10057949
Brand: DWK Life Sciences 433080010
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
  • För enkla odlingsrör
  • Håll rörets innehåll sterilt utan att behöva plugga i bomull
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Trycklock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Färg Rött
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 16 mm enkla kulturrör
Disponibel Återanvändbar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.