Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Produktkod. 10349594
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm enkla kulturrör
20 mm enkla kulturrör
25 mm odlingsrör med släta ändar
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10349594
Brand: DWK Life Sciences 7366038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
  • För enkla odlingsrör
  • Håll rörets innehåll sterilt utan att behöva plugga i bomull
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trycklock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Färg Naturlig
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 38 mm enkla kulturrör
Disponibel Återanvändbar