Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Produktkod. 10638205
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm enkla kulturrör
18 mm odlingsrör med släta ändar
20 mm enkla kulturrör
25 mm odlingsrör med släta ändar
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10638205
Brand: DWK Life Sciences 7366425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Push Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polypropylene
Färg Gult
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 25 mm odlingsrör med släta ändar
Disponibel Reusable