Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Produktkod. 10799335
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm enkla kulturrör
20 mm enkla kulturrör
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) unitSize
10799335 Naturlig 20 mm enkla kulturrör Paket med 500
11758283 Naturlig 13 mm enkla kulturrör Paket med 500
10399924 Naturlig 16 mm enkla kulturrör Paket med 1000
11760734 Naturlig 25 mm Plain-end Culture Tubes Paket med 250
10349594 Naturlig 38 mm enkla kulturrör Paket med 250
10389354 Rött 13 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10616285 Klart 13 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10647245 Gult 13 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10084554 Blått 13 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10024174 Rött 16 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10369934 Gult 16 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10451815 Klart 16 mm enkla kulturrör Paket med 1000
10626285 Klart 18 mm enkla kulturrör -
10459894 Rött 18 mm Plain-end Culture Tubes -
10492375 Blått 18 mm enkla kulturrör -
10257774 Gult 18 mm enkla kulturrör -
10638205 Gult 25 mm Plain-end Culture Tubes Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10799335 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7366020
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
  • För enkla odlingsrör
  • Håll rörets innehåll sterilt utan att behöva plugga i bomull
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trycklock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Färg Naturlig
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 20 mm enkla kulturrör
Disponibel Återanvändbar