Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Produktkod. p-74480
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm enkla kulturrör
18 mm odlingsrör med släta ändar
20 mm enkla kulturrör
25 mm odlingsrör med släta ändar
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10799335
Brand: DWK Life Sciences 7366020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
  • För enkla odlingsrör
  • Håll rörets innehåll sterilt utan att behöva plugga i bomull
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trycklock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Färg Naturlig
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 20 mm enkla kulturrör
Disponibel Återanvändbar