Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ -51 återanvändbara serologiska pipetter med verktygsöppning
Produktkod. 11848472
Volym (metrisk):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blue
Orange
Rött
Svart
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11848472
Brand: DWK Life Sciences 37034A10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Härdad spets med permanent brun skala sammansmält till likformigt hål utan etsning
Beställningsinfo
Pluggar ingår ej.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut. Designad från ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E1044
Material Borosilicate Glass
Graderad Yes
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 13.77 in.
Tolerans ±0.06 mL
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 350 mm
Typ Serological Pipet