Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ -51 återanvändbara serologiska pipetter med verktygsöppning
Produktkod. 11858472
Volym (metrisk):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blue
Orange
Rött
Svart
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11858472
Brand: DWK Life Sciences 37034A210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Härdad spets med permanent brun skala sammansmält till likformigt hål utan etsning
Beställningsinfo
Pluggar ingår ej.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut. Designad från ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E1044
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 11,81 tum
Tolerans ±0,008 ml
Färg Svart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Längd (metrisk) 295 mm
Typ Serologisk pipett