Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ -51 återanvändbara serologiska pipetter med verktygsöppning
Volym (metrisk):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blue
Orange
Rött
Svart
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Härdad spets med permanent brun skala sammansmält till likformigt hål utan etsning
Beställningsinfo
Pluggar ingår ej.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut. Designad från ASTM™ E 1044.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1044 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graderad | Yes |
| Examen | 0.1 mL |
| Längd (engelska) | 15.74 in. |
| Tolerans | ±0.1 mL |
| Färg | White |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Typ | Serological Pipet |