Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ -51 återanvändbara serologiska pipetter med verktygsöppning
Volym (metrisk):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blue
Orange
Rött
Svart
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Härdad spets med permanent brun skala sammansmält till likformigt hål utan etsning
Beställningsinfo
Pluggar ingår ej.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut. Designad från ASTM™ E 1044.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1044 |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Längd (engelska) | 11,81 tum |
| Tolerans | ±0,008 ml |
| Färg | Svart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Längd (metrisk) | 295 mm |
| Typ | Serologisk pipett |