Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Beskrivning
- Förstärkt topp
- Bearbetad nedre ände
- O-ring tillagd
- Vätsketät försegling över 0 till 100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet | 45 mL |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Inkluderar | PTFE avstängningskranenhet |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 100 °C |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 11 mm |